Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (97)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
pH-indicatorstrips
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/41/18990041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   De teststrips bevatten speciale indicatorkleurstoffen die op covalente wijze zijn gebonden aan het reagenspapier en vervolgens zijn vastgehecht op kun...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Het traditionele reageerpapier voor de pH-indicator wordt geleverd op een rol van een lengte van 4,8 m. Deze bestaat uit hoogwaardig filterpapier dat ...
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination due to the four different colour blocks for each pH-value
Catalogus nummer: (85409.600)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
UOM:  1 * 5 ST
Catalogus nummer: (85402.600)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Indicator paper for testing across the complete pH range
UOM:  1 * 5 ST
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   These Dosatest® strips incorporate the colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound to the reagent paper and then adhered to plastic strips.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 25
  1  2  3  4  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN