VWR®, Precisiethermometers, glas met vloeistofvulling
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
620-0937EA 764 EUR
620-0937 620-0885
VWR®, Precisiethermometers, glas met vloeistofvulling
Thermometers Analoge thermometers
Deze glazen thermometers met vloeistofvulling hebben een vulling van blauwe organische vloeistof met een loodvrije, witglazen achtergrond. Ze zijn ideaal voor gebruik in chemische laboratoria, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, voedsel- en drankverwerking, petrochemische laboratoria, de farmaceutische/medische industrie, productie, zuivelfabrieken, brouwerijen en distilleerderijen.
  • Ingesmolten markeringen
  • Individueel gekalibreerd en individueel serienummer
  • Schaalverdeling van fractionele graden
Certificaten: Traceerbaar naar NIST-normen.
Leveringsinformatie: Geleverd met individueel kalibratierapport van de thermometer met vermelding van correcties tot een tiende van de kleinste verdeling, van het unieke rapportnummer en van de NIST-normen die voor de kalibratie worden gebruikt.