Zakthermometers
Leverancier: Amarell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-1747EA 25.5 EUR
AMARG15404
Zakthermometers
Extra comfort en veiligheid. De thermometers met rode vloeistof vullen hebben een kleurloze capillair.
  • Pengrootte
  • Totale onderdompeling
  • Omsloten schaal
Rode vloeistof
Leveringsinformatie: Alle zakthermometers worden geleverd in een met nikkel beklede dubbele container.