Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
gereedschap
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (BURK0006-9506)
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (590-0850)
Leverancier:  SCAT Europe
Omschrijving:   This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  ENTEGRIS INC
Omschrijving:   CUTTER-TUBING 213-14 1 * 1 ST
Leverancier:  BRADY & CO LTD, W. H.
Omschrijving:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Leverancier:  DISERA TIBBI MALZEME
Omschrijving:   Kristalhelder, polystyreen vaginaal speculum voor eenmalig gebruik. Glad oppervlak voor minder irritatie.
Leverancier:  SGE Analytical Science
Omschrijving:   Cutter for steel tubing.
Catalogus nummer: (18-1112-46)
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Tubing cutter
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  NUNC
Omschrijving:   Nunc™ Bank-It™, Elektrische schroevendraaier, EU-stekker
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 39
  1  2  3  4  5  Volgende