Universele schalen
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-1466EA 33.7 EUR
216-1466
Universele schalen
Reservoirs/Schalen/Potten Laboratoriumbakken/-schalen
PP, doorschijnend.
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
  • Diepe en stabiele schaal
  • Veelzijdig gebruik, bijvoorbeeld voor transport en opslag van laboratoriumhulpmiddelen