Rijdende plateaus, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-0178EA 1140 EUR
129-0178
Rijdende plateaus, Nalgene®
Transportwagens
Voor het transporteren van ronde vaten, voorraadflessen, bolvormige kolven en andere ronde containers met een Ø van maximaal 521 mm.
  • Bestendig tegen corrosie, zuren en alkaliën
  • Robuust, maximaal draagvermogen van 227,3 kg
  • De zwenkwieltjes zijn ontworpen voor minimale belasting van de vloer
Voor het transporteren van ronde vaten, voorraadflessen, bolvormige kolven en andere ronde containers met een Ø van maximaal 521 mm.
  • Bestendig tegen corrosie, zuren en alkaliën
  • Robuust, maximaal draagvermogen van 227,3 kg
  • De zwenkwieltjes zijn ontworpen voor minimale belasting van de vloer
Roestvrij staal.