U heeft gezocht op: Centrifugebuisjes
136  results were found
SearchResultCount:"136"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, hoogwaardige gammabestendigheid, conisch, met HDPE platte kap.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These leakproof, conical bottom centrifuge tubes prevent breakage and leakage during high speed centrifugation, and are made of non cytotoxic, medical...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze lekvrije centrifugebuizen zijn ideaal voor omgevingstoepassingen, zoals wateranalyse en andere toepassingen waarbij buizen het potentieel hebben ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Centrifugeerbuizen met conische bodem zijn gemaakt van hoogwaardig, gammabestendig polypropyleen.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These leakproof disposable conical bottom and free-standing tubes feature black graduations and smooth inner walls for easy filling and sample prepara...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, hoogwaardig gammabestendig, conisch, amberkleurig, met witte HDPE plug-stijl dop met diep afdichtingsgebied.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Centrifugebuizen zijn ideaal voor gebruik bij het centrifugeren van monsters of opslag in veel onderzoeksgebieden.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, helder, conisch, met platte dop met geïntegreerde afdichting.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze lekvrije centrifugebuizen zijn vervaardigd uit donker amberkleurig PP en bieden bescherming voor lichtgevoelige monsters door UV-licht te blokker...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Verkrijgbaar met ronde of conische bodem, met of zonder schaalverdeling. Niet geschikt voor toepassingen die verband houden met sterke hitte of snelle...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, glad oppervlak, met of zonder schroefdop.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, ronde bodem, glad oppervlak, zonder schroefdop.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These 5 ml microtubes are made of transparent PP with a snap flat cap, easy to be opened and closed.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, conisch, met een platte, witte HDPE dop met geïntegreerde afdichting of een dop met plugafdichting met een diep afdichtingsgebied.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Herbruikbare centrifugebuizen gemaakt van borosilicaat 3.3 glas, verkrijgbaar met ronde of conische bodem, met of zonder schaalverdeling.
Catalogus nummer: (525-0524)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP met paarse platte HDPE-schroefdop of opdrukbare plugvormige afdichtingsdop.
UOM: 1 * 500 ST
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 136
no targeter for Bottom