PP, conisch, met paarse HDPE platte dop en integrale afdichting of plug-style dop en diep afdichtingsgebied.
- Gecertificeerd niet-cytotoxisch, nuclease- en pyrogeenvrij
- Doppen verkrijgbaar in twee stijlen: platte dop met integrale afdichting en een glad oppervlak voor extra etiketteringsopties, of plug-stijl dop met diep afdichtingsgebied voor een veilige afdichting bij gebruik van schudders en horizontale incubators
- Gemakkelijk leesbare zwarte schaalverdeling en wit schrijfgedeelte aan de zijkant voor permanente codering
- Kan worden gebruikt voor het opslaan en invriezen van monsters bij temperaturen tot –80 °C
- Kan tot 12500×g worden gecentrifugeerd
- Duurzaam ontwerp op basis van nieuwe harsen
Deze wegwerpbare, vrijstaande buizen met conische bodem zijn uiterst veelzijdig en kunnen zowel voor routinetaken als voor centrifugeren op hoge snelheid worden gebruikt. Rekverpakte buizen zijn verpakt in vriesbare, recycleerbare, autoclaveerbare rekken. Buizen worden gesteriliseerd door gammastraling (behalve vrijstaande buizen in zakken of bulk). Buizen en doppen zijn autoclaveerbaar en invriesbaar.
Verpakking: Bulkverpakking, in zakken of op plastic autoclaveerbare rekken.