Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (15)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Smeltpuntcapillairen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/12/18989512.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Hard glass.
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  Vitrex Medical A/S
Omschrijving:   Borosilicate glass tubes. Uniform and cut at right angles.
Leverancier:  STUART SCIENTIFIC
Omschrijving:   Manufactured from soda glass.
Leverancier:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Omschrijving:   Glascapillairen voor smeltpuntbepaling, gesloten aan beide uiteinden, 100X2MM, Electrothermal
Leverancier:  HIRSCHMANN
Omschrijving:   Helder glas, aan één kant gesloten.
Leverancier:  MARIENFELD
Omschrijving:   Smeltpuntcapillairen, Type B, een gesloten uiteinde, Slang: 80 mm, Ø uitw.: 1,55 mm, Ø inw.: 1,15 mm
Leverancier:  BÜCHI
Omschrijving:   De kwaliteit van de gebruikte buisjes en capillairen is doorslaggevend voor een nauwkeurige bepaling van het smeltpunt en kookpunt. De originele glaze...
Catalogus nummer: (HILG2103037)
Leverancier:  HILGENBERG GMBH
Omschrijving:   Soda lime glass, one end closed.
UOM:  1 * 1.000 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 8