U heeft gezocht op: Microcentrifugebuisjes
85  results were found
SearchResultCount:"85"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These clear, high grade PP tubes are ideal for sample processing applications.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These tubes are made from USP Class VI PP.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These tubes are made from ultra-clear USP Class VI PP that allows easy viewing of contents.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These tubes are made from USP Class VI PP, which ensures a clear view of the pellet. They incorporate a high strength wall, and can be centrifuged to ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Microcentrifugeerbuisje, VWR®, PP, Inhoud: 2,0 ml, With thread, without screw cap, Kleur: helder, Skirted, non sterile
Catalogus nummer: (525-1006)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, transparant
UOM: 1 * 500 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These microcentrifuge tubes have a low adhesion surface which provides minimal to low binding. For use with DNA and viscous proteins, these non stick,...
Catalogus nummer: (211-0018)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ultrahelder PP, met graduatie, autoclaveerbaar en vriesbestendig, met vlakke dop, gemakkelijk te openen. Bruine kleur voor lichtgevoelige stoffen.
UOM: 1 * 500 ST
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ultrahelder PP microbuisjes, met schaalverdeling, autoclaveerbaar en vriesbestendig (-80 °C), met schroefdop.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Catalogus nummer: (525-0540)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Hars, ultrahelder met elastomeer afdichtende schroefdoppen.
UOM: 1 * 500 ST
Duurzame verpakking
Lage impact op de fabricage
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: PP.
Catalogus nummer: (KIMA18166)
Leverancier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Omschrijving: PP, translucent.
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: Brand
Omschrijving: PP, met schaalverdeling, steriel of niet-steriel, met of zonder manipulatieveilige schroefdop, autoclaveerbaar.
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen MaxyClear polypropylene microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength.
Leverancier: Corning
Omschrijving: Microcentrifugebuisjes, Axygen®, Inhoud: 2,0 ml, Met schroefdraad, zonder schroefdop, Kleur: amber, Zonder schaalverdeling, conische bodem, niet-steriel
Leverancier: Corning
Omschrijving: PP, met schaalverdeling, autoclaveerbaar.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom