VWR® SuperSpin, microcentrifugebuisjes, 1,5 ml
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
211-0015EA 21.1 EUR
211-0015 211-0023 VWRU20170-036 VWRU20170-026
VWR® SuperSpin, microcentrifugebuisjes, 1,5 ml
Buisjes Microcentrifugebuisjes
Ultrahelder PP, met graduatie, autoclaveerbaar en vriesbestendig, met vlakke dop, gemakkelijk te openen. Bruine kleur voor lichtgevoelige stoffen.
  • Bestand tegen ultrahoge centrifugatie tot RCF 40000×g
  • Past op alle standaard rotoren met hoge capaciteit
  • Platte dop kan eenvoudig worden geëtiketteerd en doorboord, bevat een speciaal scharnier van 90°, waardoor het gemakkelijker te sluiten is tijdens het pipetteren met één hand
  • Goed voor fenol/chloroform vortexen
  • Elke partij is getest en gegarandeerd DNase- en RNase-vrij
  • Duurzaam ontwerp op basis van nieuwe harsen
Verpakking: Microbuizen, verpakt in hersluitbare zakken. Het assortiment bevat 500 buizen van iedere kleur: rode, blauwe, groene, gele en oranje.