VWR®, Microcentrifugebuisjes en schroefdoppen, 0,5/1,5/2,0 ml
Leverancier: VWR
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 5.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 0 No: 2 
Neuropharmacologie / Doctorant / Chatenay Malabry
Bonjour Je voulais avoir votre devis pour : 211-0093 MICROTUBE 2ML A JUPE A BOUCHON COIFFANT VISSANT , 14 000 G Bien cordialement Abdulkarim TUTAKHAIL
VWR®
211-0099EA 154 EUR
211-0099 16466-032 211-0097 VWRU16466-038 16466-036 211-0125 VWRU16466-048 VWRU16466-046 211-0094 211-0092 211-0093 VWRU16466-080 VWRU16466-056 VWRU16466-034 VWRU16466-044 VWRU16466-054 211-0127 VWRU16466-030 16466-082 VWRU16466-050 VWRU16466-060
VWR®, Microcentrifugebuisjes en schroefdoppen, 0,5/1,5/2,0 ml
Buisjes Microcentrifugebuisjes
Ultraheldere microbuisjes van PP-hars, met schaalverdeling, autoclaveerbaar en invriesbaar (−80 °C) met schroefdoppen.
  • Bestand tegen centrifugeren tot 20.000×g
  • Universele schroefdraad die werkt met alle grote merken doppen
  • O-ringafdichting van ethyleenpropyleen voor veilige opslag
  • Doppen met glad oppervlak voor het aanbrengen van labels
  • Steriele buizen worden gesteriliseerd door middel van straling
  • Duurzaam ontwerp op basis van nieuwe harsen
Verpakking: Niet-steriele microbuisjes en doppen zijn verpakt in hersluitbare zakken. Steriele microbuisjes met aangehechte doppen zitten in steriele zakken met 50 buisjes, 10 zakken/verpakking.