Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (14)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Microbuisjes
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/50/18989550.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   PP, 100% zuiver. Het Axygen 96-wells minibuisjessysteem is ontworpen voor gebruik met plugvormige doppen strips van 8 of 12 doppen.
Catalogus nummer: (MATR3815)
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   With permanent 2D barcodes on the base for secure identification and track samples.
UOM:  1 * 7.680 ST
Leverancier:  Simport Scientific
Omschrijving:   PP tube and rack system with tubes held in a standard 8×12 configuration.
Leverancier:  Brand
Omschrijving:   PP-buisjes en PE-doppen, niet-steriel.
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   PP-buisjes, PE-buisjesdoppen.
Leverancier:  Simport Scientific
Omschrijving:   Made of polypropylene.
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   PP. De opslagbuisjes zijn innovatief met zowel een lineaire 1D als 2D-barcode geëtst op elk buisje.
Leverancier:  Simport Scientific
Omschrijving:   Polypropylene tubes and racks
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 18
  1  2  3  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN