U heeft gezocht op: NMR-buisjes
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: NMR tubes, economy, 5 mm, borosilicate glass ASTM E438, Type I, class B, with disposable cap.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Borosilicate glass, class A, ASTM Type 1.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Pyrex® glass, Class A, ASTM type 1.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Double the writing area allows for easy sample marking and identification.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Quartz (natural quartz).
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Borosilicate glass, class B, ASTM E438 Type 1
Catalogus nummer: (WILM724-SQ-100M)
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Tubes made of synthetic material suppress major impurities during EPR.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Quartz (natural quartz).
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Clear Fused Quartz (CFQ).
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Borosilicate glass
Catalogus nummer: (WILM516-CC-5)
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: Pyrex® glass
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (WILMWG-1207-J10)
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: NMR tube washer is fitted to a filter flask and a inverted sample tube is inserted into the washer, the solvent is introduced into the reservoir using...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom