U heeft gezocht op: PCR-buisjes
55  results were found
SearchResultCount:"55"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze PCR-buisstrips en doppen zijn gemaakt van PP-hars en zijn ontworpen om te passen op de meeste populaire merken thermocyclers.
Duurzame verpakking
Lage impact op de fabricage Sale
Catalogus nummer: (732-3224)
Leverancier: VWR Peqlab
Omschrijving: PP, colourless. Caps ready for use with eight tube strips or 96 well PCR plates available in flat, domed or with ultra-transparent and minimal autoflu...
UOM: 1 * 250 ST
Leverancier: Avantor
Omschrijving: PCR 8-tube strips and 8-cap strips are made of high-quality PP resin. Clear caps are compatible with qPCR application.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze PCR-buisjes met doppen zijn gemaakt van PP-hars en zijn ontworpen voor de meeste populaire merken thermische cyclers.
Duurzame verpakking
Lage impact op de fabricage
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP. Het lage profiel van deze buisjes verminderd de 'dode ruimte' tussen het verwarmde deksel van het PCR-toestel en het monster. Zo wordt condensatie...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus tube strip with attached caps is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR and qPCR reactions. The ...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Geschikt voor gebruik met PCR-platen met 96 wells, of met buizenstrips (standaard of met laag profiel).
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: PP, natural.
Catalogus nummer: (732-0081)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PCR Tubes, Strips van 8 doppen, ultra helder, 8-cap strips only, Kleur: helder
UOM: 1 * 120 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP.
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: Manufactured out of medical-grade polypropylene without interfering additives.
Leverancier: Corning
Omschrijving: PCR Tubes, PCR tube strips, 8 per strip, with individually attached flat caps, Axygen®, Kleur: helder, Inhoud: 0,2 ml
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen® polypropylene 8/12-tube thin wall PCR tube strips and caps are specifically designed for PCR use and are ideal for thermal transfer applicatio...
Leverancier: Corning
Omschrijving: Axygen thin wall PCR strip tubes are designed to fit a variety of thermal cyclers. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom