PCR- microbuizen en deksels, 0,2 ml
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ABgene®
732-4948EA 166 EUR
732-4948 732-4809 731-0433 732-0042 731-0253 732-0041 732-0044 732-0043 732-4800 732-4810 732-0059 732-0884 731-0252 732-0883 732-4947 732-4946 732-4802 732-0623
PCR- microbuizen en deksels, 0,2 ml
Buisjes PCR-buisjes
PP.
Ideaal voor gebruik in PCR toestellen met 96-wells-platen met V-bodem.
  • Strips of 8 and 12 tubes with or without cap strips
  • Suitable for 0,2 ml thermal cycler blocks
  • 0,25 ml maximum tube capacity when capped
  • Can be cut into individual tubes
  • Flat or domed cap strips available
  • Certified free from DNase, RNase and Human DNA
Suitable for use in 96-well V-bottom thermal cycler blocks.
  • Strips met 8 en 12 buisjes, met of zonder doppenstrips
  • Geschikt voor PCR-blokken van 0,2 ml
  • Maximale inhoud gesloten buisjes is 0,25 ml
  • Kan in afzonderlijke buisjes worden gesneden
  • Er zijn strips met vlakke of bolle doppen verkrijgbaar
  • Gecertificeerd vrij van DNase, RNase en menselijk DNA
Colour: Clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.