PCR-microbuizen met bolle en vlakke dop, 0,2 ml
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ABgene®
732-0071EA 84.5 EUR
732-0071 732-0070 732-0073 732-0072 732-0074 732-0452 211-2262 732-4803 732-4836 211-2260
PCR-microbuizen met bolle en vlakke dop, 0,2 ml
Buisjes PCR-buisjes
PP.
  • Maximale inhoud gesloten buisjes is 0,25 ml
  • Geïntegreerde klikdop
  • Leverbaar met vlakke en bolle doppen
  • Gecertificeerd vrij van DNase, RNase en menselijk DNA
Geschikt voor PCR-blokken van 0,2 ml.
  • Maximale inhoud gesloten buisjes is 0,25 ml
  • Geïntegreerde klikdop
  • Leverbaar met vlakke en bolle doppen
  • Gecertificeerd vrij van DNase, RNase en menselijk DNA
Geschikt voor PCR-blokken van 0,2 ml.