Buizen, rack verpakt, niet-steriel
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211-3256EA 70.9 EUR
211-3256 211-3255 211-3254 211-3253 211-3257 391-5701 211-3252
Buizen, rack verpakt, niet-steriel
Buisjes Microbuisjes
PP-buisjes en PE-doppen, niet-steriel.
  • Buisjes en rekjes zijn autoclaveerbaar bij 121 °C (2 bar) volgens DIN EN 285 (doppen niet)
  • Voor het opslaan en invriezen tot -80 °C, en voor het transporteren van reagentia en monsters
  • Compatibel met standaardmicroplaten
  • Geschikt voor het werken met multichannelpipetten
Ideaal voor biologische tests, zoals PCR, celopname-onderzoek, RIA en EIA.
Buitendiameter×H van de buis: 8,8×45 mm