Reageer- en cultuurbuizen
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
211-0054EA 61.5 EUR
211-0054 211-0065 211-0063 211-0064 211-0058 211-0047 211-0059 211-0048 211-0056 211-0046 211-0057 211-0050 211-0061 211-0062 211-0060 VWRU60818-496 211-0049 VWRU60818-500 VWRU60818-576 VWRU60818-565 VWRU60818-306
Reageer- en cultuurbuizen
Buisjes Reageerbuisjes
Transparant polystyreen (PS) of doorschijnend polypropyleen (PP).
  • PS-buizen: niet autoclaveerbaar. Bestand tegen temperaturen van –40 tot +90 °C. Kan worden gecentrifugeerd tot 1500×g
  • PP-buizen: autoclaveerbaar tot 121 °C. Bestand tegen temperaturen van –90 tot +135 °C. Kan worden gecentrifugeerd tot 3000×g
  • Indrukstoppen of sluitingen met twee posities leverbaar voor betrouwbare afdichting
  • Duurzaam productontwerp door gebruik van zuivere harsen
Precisiegevormde reagens- en monsterbuizen voor een groot aantal toepassingen, met conische of ronde bodem, steriel of niet-steriel, 12×75 mm.