VWR®, Reageerbuisjes met of zonder rand
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
212-0322EA 73.5 EUR
212-0322 212-0321 212-0320 212-0032 212-0031 212-0030 212-0319 212-0315 212-0028
VWR®, Reageerbuisjes met of zonder rand
Buisjes Reageerbuisjes
Borosilicaat 3,3 glas.
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Weerstand op hoge temperatuur
  • Minimale thermische uitzetting, geeft een relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen
Het economische alternatief voor een breed scala aan toepassingen. Dikwandig.
Certificaten: DIN 12395.