Veiligheidsbuizen recht uit borosilicaatglas, met NS slijping
Leverancier: Lenz
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-2816EA 17.4 EUR
612-2816 201-2611
Veiligheidsbuizen recht uit borosilicaatglas, met NS slijping
Buisjes Gasinlaatbuizen
Duran® borosilicate glass.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Straight inlet tube with cone, that can be cut to required length or drawn as a capillary for an air/gas bleed.
Useful length: 200 mm