Gasinleidbuizen
Leverancier: Lenz
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-2610EA 4.2 EUR
201-2610
Gasinleidbuizen
Buisjes Gasinlaatbuizen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Hol, ter voorkoming van spatten bij koken.