Slangen, neopreen
Leverancier: Watson-Marlow
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
228-2010EA 0 EUR
228-2010 228-0482 228-2008 WATS920.0064.016 228-2009
Slangen, neopreen
Slangen Peristaltische pompslangen
Neopreen, zwart.
Temperatuurbestendigheid: 0 tot +80 °C
Dichtheid: 1,14