U heeft gezocht op: Chromatography Tubing
93  results were found
SearchResultCount:"93"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Avantor
Omschrijving: PEEK
Leverancier: Avantor
Omschrijving: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Leverancier: Avantor
Omschrijving: PTFE
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, oranje, Lengte: 15240 mm, Ø uitw.: 1,5875 mm, Ø inw.: 0,5080 mm
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Tubings are made of 316 stainless steel.
Leverancier: Avantor
Omschrijving: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
Leverancier: Avantor
Omschrijving: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Catalogus nummer: (HI-259)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Lengte: 0,15 m, Ø uitw.: 3,18 mm
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Tubings are made of 316 stainless steel.
Catalogus nummer: (HICHHI-1097)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: The maximum operating temperature is 100 °C.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HICHHI-1113)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø inw.: 0,864 mm, Ø uitw.: 1,575 mm, Kleur: blauw
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Catalogus nummer: (HICHHI-1083)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
UOM: 1 * 2 ST
Catalogus nummer: (HICHHI-171)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: PEEK.
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: SGE Analytical Science
Omschrijving: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Leverancier: SGE Analytical Science
Omschrijving: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom