VWR® ND10, Vials met schroefhals
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
548-3187EA 655 EUR
VWRI548-3187 VWRI548-0385
VWR® ND10, Vials met schroefhals
Deze vials zijn geschikt voor gebruik met instrumenten van de volgende fabrikanten: Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Varian, Waters®, enzovoort.
  • Kan gemakkelijk worden gevuld met viskeus materiaal door de grote opening
  • Elke combinatie van 10-425-schroefdraadvial van 1,5 ml met een van de PP-schroefafdichtingen van 10 mm kan als 2-in-1-kit worden besteld
  • Er zijn gesloten afdichtingen voor de bovenzijde en vervangende septa beschikbaar
  • Grote keuze aan micro-inzetstukken