Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (13)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "capsuleertangen"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR®, Capsuleertang voor 20 mm aluminiumdoppen
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Geheel vervaardig uit roestvrij staal voor optimale duurzaamheid bij heteluchtsterilisatie of autoclaveren.
Leverancier:  CHROMACOL
Omschrijving:   These electronic crimpers and decappers are hand held tools for attaching or removing aluminum seals on 8, 11, 13 and 20 mm vials. A single press of t...
Leverancier:  CHROMACOL
Omschrijving:   Capsuleer - en decapsuleertangen voor crimp cap vials van 8 - 30 mm, met instelbare krimphoogte en - druk.
Leverancier:  CHROMACOL
Omschrijving:   This fully programmable electronic High Power Crimper (HPC) station is available with adjustable accessory base, external power supply and exchangeabl...
Leverancier:  BOCHEM
Omschrijving:   Capsuleertang voor aluminium doppen van 13 mm, Met stelschroef
Leverancier:  Agilent
Omschrijving:   Electronic crimper with lithium battery for 11 mm caps
Catalogus nummer: (HEWL8710-1643)
Leverancier:  Agilent
Omschrijving:   Crimpers and decappers for 8, 11 and 20 mm crimp top vials and crimp caps.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 13
  1  2  Volgende