Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (88)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
U heeft gezocht op:
Cryovials
26  results were found
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Ontworpen voor de opslag van biologisch materiaal, menselijke of dierlijke cellen, bij temperaturen tot –196 °C (maar mogen enkel gebruikt worden in d...
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   Deze opslagbuisjes zijn uiterst geschikt voor onderzoek en algemene opslag in het labo van hoogwaardig en genomisch materiaal tot de dampfase van vloe...
Catalogus nummer: (391-7589)
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   Vial, cryogeen, Nunc™, PPCO, Steriel, Uitwendige schroefdraad, 2,0 ml, Ø uitw.×h: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 ST
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Leverancier:  BIOCISION, LLC
Omschrijving:   Vial, cryogeen, TruCool®, PP, Steriel, Uitwendige schroefdraad, 3,00 ml, Bodem: Conical bottom, freestanding, Ø uitw.×h: 12,5×71 mm
Catalogus nummer: (MATRAB-1470)
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
UOM:  1 * 240 ST
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   Geschikt voor opslag vanaf algemene koude opslag (+4 °C) tot de dampfase van vloeibaar stikstof.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 26
  1  2  3  4  Volgende