Cryoflex™ beschermhuls voor cryobuisjes, CryoLine™, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 99.65 EUR
479-6858
Cryoflex™ beschermhuls voor cryobuisjes, CryoLine™, Nunc™
Cryogene rietjes
Beschermhuls uit PE voor opslag in vloeibare stikstof en voor extra veiligheid bij het invriezen van monsters van gevaarlijke stoffen.
  • Kan op de gewenste lengte worden afgesneden
  • Krimpt bij matige opwarming
Externe Ø×L: 14×500 mm