Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (10)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
decapsuleertangen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/40/18374040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR®, Decapsuleertang voor aluminium doppen 20 mm
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR®, Decapsuleertangen voor krimpdoppen van 32 mm
Leverancier:  CHROMACOL
Omschrijving:   Chromacol™, Decapsuleertang voor 30 mm crimp caps (klein model)
Catalogus nummer: (548-1572)
Leverancier:  CHROMACOL
Omschrijving:   Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  BOCHEM
Omschrijving:   Decapsuleertang voor krimpdoppen van 20 mm
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   Matrix®, Capit-All 24-channel screw cap tube capper/decapper, for use with Nunc™ style internal thread cryostorage tubes
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designed to cap tu...
Leverancier:  Agilent
Omschrijving:   Manual decapper for 20 mm caps
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 13
  1  2  Volgende