Drosophilaverdover
Leverancier: Bel-Art Products, a part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-1236EA 58.3 EUR
734-1236
Drosophilaverdover
flesjes
Snel werkende, duurzame verdover van PE. Bestand tegen etherdampen.
Leveringsinformatie: Gedetailleerde instructies meegeleverd.