Bloksysteem 96 posities
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
548-0344EA 398 EUR
548-0344 548-0338 548-0350 548-0330 548-0364 548-0376 548-0361 548-0343 548-0345 548-0363 548-0349 548-0362 548-0346 548-0351 548-0342
Bloksysteem 96 posities
Microplaten Microplaten met glazen inserts
Systemen met 96 posities (Ritter) met glazen inserts worden gebruikt in de combinatorische chemie wanneer het blok van pure PP niet voldoende inert is. De inserts kunnen worden afgedicht met een PE-dopafdichting of het gehele blok wordt afgedicht met een Sealmat die is vervaardigd van siliconen en is gelamineerd met een PTFE-film.