Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (18)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
scintillatievials
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   These vials are made from WHEATON® 180 low potassium borosilicate glass. The background counts of these vials are consistently low, the ultraviolet tr...
Leverancier:  CHROMACOL
Omschrijving:   Deze scintillatieflesjes bieden de laagste achtergrondtelling en profiteren van de zeer hoge optische helderheid. Ze hebben een standaard achtergrondt...
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   Manufactured from low-potassium borosilicate glass to critical manufacturing tolerances, ensuring reliable, consistent results in scintillation counti...
UOM:  1 * 500 ST
Leverancier:  Simport Scientific
Omschrijving:   Vial, scintillatie, PS, Bulk pack, 25 ml, Ø×h: 35×56 mm
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
Catalogus nummer: (548-0704)
Leverancier:  SciLabware
Omschrijving:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 ST
Leverancier:  KARTELL
Omschrijving:   Compatibel met alle scintillatietellers. Een speciale schroefdop garandeert lekvrij werken. HDPE.
Catalogus nummer: (SCERSP74503-7)
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   Vials are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. These glass Solvent-Saver™ vials are dimensionally smaller than conventi...
UOM:  1 * 1.000 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 23
  1  2  3  Volgende