U heeft gezocht op: Horlogeglazen
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Borosilicaat 3.3 glas.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met geslepen rand.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Natronkalkglas.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Dish, made of PTFE, white.
Leverancier: Kavalier
Omschrijving: Soda-lime glass.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Leverancier: Brand
Omschrijving: PTFE, wit.
Leverancier: VITLAB
Omschrijving: Watch dishes, made of PTFE, white.
Leverancier: Kavalier
Omschrijving: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Made of PTFE, white.
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: PP, transparant.
Catalogus nummer: (PERCN9308003)
Leverancier: PerkinElmer
Omschrijving: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Soda-lime glass.
Leverancier: MURRAY, S & CO LTD
Omschrijving: Made of glass.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom