Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (18)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Flesgewichten
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/44/18945244.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  BOCHEM
Omschrijving:   PVC covered steel rings.
Leverancier:  HEATHROW
Omschrijving:   Loden ring, met een coating van blauw vinyl. Open of gesloten uitvoering. Open uitvoering is ook geschikt voor recipiënten met zij-aansluitingen.Om gl...
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Lead core, with Vikem® vinyl coating.
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Lood met VINYL-coating. Open ontwerp (C-vorm), geschikt voor recipiënten met zij-aansluitingen. Om glazen of kunststof recipiënten stabiel neer te zet...
Catalogus nummer: (214-1917)
Leverancier:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Omschrijving:   Gewicht, Flask Immersion, Lead with red PVC coating, Open C-shaped ring, Voor: Flasks 750 - 2000 ml, 1190 g, Ø inw.: 100 mm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  DELTALAB
Omschrijving:   Gewicht, Flesonderdompeling, vinyl coating, Closed ring, Voor: Flasks 500 - 2000 ml, Ø inw.: 57 mm
Leverancier:  KLEINFELD GMBH & CO.
Omschrijving:   Lead with PVC coating. These cuffs are flexible. They can be opened, closed or adapted to the size of the bottle.
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Vervaardigd uit lood, met rode vinyl coating. De zachte, flexibele, gecoate loden strip is ideaal voor het stabiliseren van recipiënten in water- en o...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 9
  1  2  Volgende