U heeft gezocht op: Schoonmaakdoekjes
408  results were found
SearchResultCount:"408"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (611-2886)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Reinigingsset met een pufferborstel (lensreinigingsborstel), katoenen doek en een paar nitrilhandschoenen.
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Traditionele toiletpapierrollen van hoge kwaliteit.
Catalogus nummer: (KIMB8441)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Provides the comfort of home.
UOM: 1 * 36 ROL
Catalogus nummer: (KIMB8408)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Premium toiletpapier voor elke toiletruimte.
UOM: 1 * 36 ST
Catalogus nummer: (BRDY018556)
Leverancier: Brady
Omschrijving: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Kits met absorberende kussentjes maken het mogelijk om met één hand absorberende cellulosekussentjes met Ø 45.5 mm te doseren. Absorberende kusse...
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: De VertiKlean-spons is een wegwerpbare laboratoriumspons. Deze bestaat uit het Polynit-reinigingsmateriaal dat is gelamineerd aan zuiver esterschuim. ...
Catalogus nummer: (CONTMGMP0001)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
UOM: 1 * 140 ST
Catalogus nummer: (KIMB8511)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: For reliability in busy washrooms that demand consistency, quality and value.
UOM: 1 * 6 ROL
Catalogus nummer: (KIMB8042)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Toiletpapier van hoge kwaliteit voor elke toiletomgeving.
UOM: 1 * 36 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Geschikt voor het reinigen van diverse optische lenzen zoals objectieven, verrekijkers, vergrootglazen, brillen en optische vezelfilamenten.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester doekjes geschikt voor gebruik in ISO 4 cleanrooms.
Catalogus nummer: (115-0033)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze cleanroomdoekjes zijn gemaakt van polyester en cellulose.
UOM: 1 * 100 ST
Catalogus nummer: (115-2422)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze schurende doekjes gemaakt van PP met PE-web zijn vooraf bevochtigd met een reinigingsoplossing. Ideaal voor reiniging van zeer vuile handen.
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Absorberend papier, geschikt voor het reinigen en drogen van glazen containers, buizen, microscopische platen, flessen en meer.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 408
no targeter for Bottom