Poetsdoeken, KIMTECH Prep*
Leverancier: Kimberly-Clark
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Kimtech™ Prep®
115-1557EA 126 EUR
115-1557 115-2222 115-2032
Poetsdoeken, KIMTECH Prep*
Schoonmaakdoekjes Herbruikbare reinigingsdoeken Doeken voor algemeen gebruik
Sterke, pluisarme doekjes voor herhaaldelijk gebruik, voor reinigen met chemicaliën en oplosmiddelen. Perfect voor drukkerijen, pre- en postverftoepassingen, glas- en toestelproductie, machineonderhoud.
  • Polypropyleen, herbruikbaar
  • Ideaal voor het verwijderen van oliën en vetten
  • Bestand tegen zuren, basen en oplosmiddelen
  • Rol 115-222 is compatibel met dispensers 115-0045, 115-1533 en 115-2038
Kleur: blauw