VWR® Spec-Wipe® 5, Cleanroom doekjes, nonwoven
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
21913-211
VWR® Spec-Wipe® 5, Cleanroom doekjes, nonwoven
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Behandelde, non-woven reinigingsdoekjes van 45% polyester en 55% cellulose.
  • Combinatie van polyester en cellulose voor een beter absorptievermogen
  • Hydraulisch gevormde structuur voor een duurzaam reinigingsdoekje met geringere deeltjesvorming
  • Sterk reinigingsdoekje dat minder deeltjes afgeeft dan sommige andere non-woven types
  • Speciaal behandeld voor minder deeltjes
Ideaal voor het reinigen van oppervlakken en werkbanken met laminaire flow, voor het opnemen van water en het merendeel van veelgebruikte oplosmiddelen,en voor algemene reinigingstaken.
Geschikt voor cleanrooms van klasse 100, ISO 5.
Kleur: wit