Roldispensers met centrale afwikkeling, 7087
Leverancier: Kimberly-Clark
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-2182EA 112 EUR
115-2182
Roldispensers met centrale afwikkeling, 7087
Dispensers voor doekjes
Dispenser van sterke kunststof. Voor gebruik met de doekjes WYPALL* L10, L20, L30.
  • Verdeelt de doekjes individueel
  • Gemakkelijk aan te vullen
  • Gemakkelijk en voordelig