Cleanroom doekjes, Spec-Wipe® 4
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Spec-Wipe®
115-0039EA 43.8 EUR
115-0039 115-0036 21912-046
Cleanroom doekjes, Spec-Wipe® 4
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Uitstekend geschikt voor het reinigen van ruwe, schurende of onregelmatige oppervlakken, maar ook zacht genoeg voor kwetsbare oppervlakken. Geschikt voor gebruik in de farmaceutische en biotechnologische industrie.
  • Voor reiniging tijdens kritische processen en in omgevingen waarin een geringe deeltjes- en vezelvorming van essentieel belang is
  • Vervaardigd van dubbel gebreid 100% polyester en vervolgens gewassen in een cleanroom van ISO-klasse 4 voor minder verontreiniging door deeltjes en extraheerbare stoffen
  • Het sterke, dubbel gebreide materiaal is geschikt voor zware reinigingstaken, maar ook zacht genoeg voor kwetsbare oppervlakken
  • Dankzij de hersluitbare zakjes blijven de productintegriteit, zuiverheid en verzadigingsniveaus intact
  • Optioneel zijn ook vochtige reinigingsdoekjes leverbaar, die het verbruik van oplosmiddelen en chemische mengsels en de hoeveelheid afval verlagen
Geschikt voor cleanrooms klasse 10, ISO 4, M2,5.
Kleur: wit
Verpakking: dubbelgevouwen reinigingsdoekjes verpakt in een hersluitbare zak.
Opgelet: De bovenstaande gegevens hebben betrekking op het petsdoekjes in niet-verzadigde toestand. Deze doekjes worden vervaardigd met USP-goedgekeurd IPA (isopropanol), gefilterd tot 0,5 µm.
115-0039: Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie
*De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904