Roldispenser, 7041
Leverancier: Kimberly-Clark
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-2179EA 64.1 EUR
KIMB7041
Roldispenser, 7041
Deze roldispenser kan gebruikt worden met 250 mm papieren handdoekenrollen.