U heeft gezocht op: Analysatoren
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vochtbalansen met een groot touchscreen kleuren display die gebruiksvriendelijk toegang geven tot geavanceerde toepassingen en interne databases. De g...
New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rugged compact moisture analysers with large backlit dot matrix graphic display for moisture determination of raw materials and finished products in t...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: The LA8080 amino acid analyser by VWR®/Hitachi combines the robustness and quality of Hitachi LC products with the performance of a post-column ninhyd...
Catalogus nummer: (620-1956)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: The RM 10 allows detection of moisture behind ceramic tiles and/or various wall or floor coverings, in wood down to a depth of 3 cm and in concrete or...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Sartorius Balances
Omschrijving: De MA100 is een nauwkeurig en flexibel, configureerbaar model met een gebruiksvriendelijk toetsenbord en softwaremeldingen voor eenvoudige toegang tot...
Catalogus nummer: (611-4357)
Leverancier: Sartorius Balances
Omschrijving: This infrared moisture analyser is designed for use in daily routine in-process control.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (611-2887)
Leverancier: Sartorius Balances
Omschrijving: Gebruiksvriendelijke, efficiënte, compacte vochtanalysators die snelle herhaalbare resultaten
geven met een verbeterde gebruikersinterface.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (611-2888)
Leverancier: Sartorius Balances
Omschrijving: Compacte vochtigheidsbalansen leveren snel reproduceerbare resultaten en hebben een verbeterde gebruikersinterface.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: profi LIGNO are moisture meters specifically designed for wood and building materials such as screed or gypsum.
Catalogus nummer: (SIMELI9012)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Skipper Plus is a non-destructive moisture detector designed for locating damp in wood or laminated plastics such as polyester.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SIMELI0005)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: mini LIGNO smart is a wood moisture meter that offers the freely selectable choice between up to 16 different species of wood or building materials wi...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SIMELI9011)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Tramex is a non-destructive instrument for measuring moisture levels in concrete and sand-cement floors.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: OHAUS
Omschrijving: Biedt nauwkeurige en reproduceerbare resultaten bij een afleesbaarheid van 0,1% of 0,05%.
Catalogus nummer: (SIMELI0015)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Combiscan is a pinless moisture meter that offers analysis of 30 different wood species and more than 240 wood types by 15 density groups (0,3 to 1,0)...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SIMELI0006)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: The mini LIGNO classic is a wood moisture meter that offers the choice between four different base-wood groups.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SIMELI7000)
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Non destructive instrument for measuring moisture levels in wood.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom