U heeft gezocht op: windmeters
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (1.19153.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: MAS-100 air samplers are designed and manufactured to the most exacting standards. Ensuring compliant operation requires regular verification of the a...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Testo
Omschrijving: Deze luchtsnelheidsmeters zijn handig, klein en eenvoudig in het gebruik, en geschikt voor meting van de temperatuur en de luchtsnelheid, evenals de l...
Leverancier: Testo
Omschrijving: The compact 100 mm vane anemometer testo 417 is the ideal solution for simple, fast and precise determination of flow velocity and volume flow at air ...
Leverancier: Testo
Omschrijving: These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Catalogus nummer: (TEST0563.0425)
Leverancier: Testo
Omschrijving: The testo 425 digital hot wire anemometer with App connection is fast, easy and precise companion. All relevant calculations, such as volume flow or ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-3311)
Leverancier: Testo
Omschrijving: The 405 is a pocket anemometer with telescopic handle to facilitate the measurement of air flow, volume flow and temperature.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TEST0563.0416)
Leverancier: Testo
Omschrijving: The compact 16 mm vane anemometer testo 416 with telescopic probe and App connection, we can carry out flow measurements in the ventilation ducts of a...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom