Meting van biodegradeerbaarheid, OxiTop® control A6/A12 en OxiTop® control S6/S12
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OxiTop®
705-1006EA 8997 EUR
WTWA208222 WTWA208198 WTWA208196
Meting van biodegradeerbaarheid, OxiTop® control A6/A12 en OxiTop® control S6/S12
Biologisch afbreekbaar conform ISO 9408/ DIN EN 29 408/ OECD 301 F. De bepaling van biologische afbreekbaarheid moet worden gecontroleerd voordat 'nieuwe' chemicaliën voor de eerste keer worden gebruikt, niet alleen omwille van het milieu maar ook om de kosten voor verwijdering zo laag mogelijk te houden. Het volgens de aanwijzingen bereide monster en een blanco worden gedurende 28 dagen in gesloten flessen geschud bij constante temperatuur. Het geproduceerde CO₂ wordt met een absorptiemiddel uit de gasruimte verwijderd, zodat de ontstane onderdruk een maat is voor de biologische afbreekbaarheid. Het continu vastleggen van de waarden in de OxiTop®-C betekent dat de vereiste documentatie optimaal kan worden gegarandeerd.
  • De meetflessen en adapters kunnen bij 121 °C worden geautoclaveerd
  • Het bedieningsapparaat heeft een bereik van 400-1000 mm
  • De kop knippert gedurende 5 seconden wanneer hij een signaal opvangt van het bedieningsapparaat
De bepaling van biodegradeerbaarheid moet worden gecontroleerd voordat "nieuwe" chemicaliën voor de eerste keer gebruikt worden, niet alleen voor milieuredenen, maar ook om de kosten voor afvalverwijdering zo laag mogelijk te houden. De monsters zijn bereid volgens de instructies en blanco's worden geroerd onder een constante temperatuur gedurende 28 dagen in gesloten flessen. Het geproduceerde CO₂ wordt verwijderd uit de gasruimte door middel van een absorptiemiddel, zodat de ontstane onderdruk een maatstaf is voor de biodegradeerbaarheid. De continue registratie van de waarden in de OxiTop®-C betekent dat de vereiste documentatie optimaal gegarandeerd kan worden.
  • De meetflessen en adapters kunnen geautoclaveerd worden bij 121 °C
  • De controller heeft een bereik tussen 500 - 1350 hPa
  • De meetkop knippert gedurende 5 seconden wanneer hij een signaal opvangt van de controller
Leveringsinformatie: De A6/S6 en A12/S12 bevatten het gebruiksklare pakket monsternameflessen en adapters, roerplaat (IS 6 Var voor A6) en roerders, OxiTop®-C-koppen, OC110-controller, Achat OC-software, met de juiste toebehoren (thermostatische kast niet meegeleverd).