BZV-meting, OxiTop® Control 6
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OxiTop®
705-1000EA 3762 EUR
WTWA208201
BZV-meting, OxiTop® Control 6
Het geautomatiseerde systeem voor het meten van BZV, OxiTop® Control, bestaat uit een OxiTop® Control-meetkop en een infraroodcontroller. Dit systeem is zeer eenvoudig te gebruiken. De controller kan voor 100 meetkoppen worden geconfigureerd en ontvangt de gemeten gegevens via infraroodtransmissie. Elk monster wordt eenvoudig geïdentificeerd en herkend door de controller dankzij de meetkoppen, die allemaal voorzien zijn van een uniek serienummer. De controller kan ingesteld worden in meerdere talen, zodat deze zeer eenvoudig te bedienen is. Het digitale beeldscherm is duidelijk en biedt stapsgewijze richtlijnen voor alle gebruikersbewerkingen.
  • Standaard- en routinemetingen van 6 of 12 monsters tegelijkertijd met automatische gegevensoverdracht
  • De controller heeft een bereik tussen 0...40/80/200/400/800/2000/4000 mg/l BZV
  • Automatische toewijzing van een identificatienummer aan het monster
  • Meetperiode: 0,5 uur tot 99 dagen
  • De meetkoppen kunnen maximaal 360 gegevenssets opslaan
OxiTop® Control 6
Compleet pakket voor 6 gelijktijdige metingen met de OxiTop® OC 100-controller en het IS 6 inductieve roersysteem, voor netvoeding van 230 V/50/60 Hz en 6 OxiTop® C-meetkoppen en de juiste standaardaccessoires.
Leveringsinformatie: geleverd met bruine monsternameflessen, roerstaafjes, roerstaafjesvanger, rubber moffen, NaOH-pellets, 1 overloopmaatkolf van 164 ml en 1 van 432 ml, nitrificatie-inhibitor.