Bepaling van de bodemrespiratie, OxiTop® Control B6/B6M
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OxiTop®
705-1010EA 5199 EUR
WTWA208232 WTWA208230 WTWA208231
Bepaling van de bodemrespiratie, OxiTop® Control B6/B6M
Laboratoriummethode voor de bepaling van de microbiële bodemrespiratie conform DIN 19 737. Respiratiemetingen van vaste stoffen worden gebruikt voor het voorspellen, onderzoeken en controleren van herstelwerk, voor metingen van de biologische afbreekbaarheid van stoffen (pesticiden, fungiciden, meststoffen, enz.) en voor het uitvoeren van toxiciteitstests. Deze bepaling kan op zeer accurate, eenvoudige en economische wijze worden uitgevoerd met het Oxitop® controlesysteem en speciale in de praktijk geteste meetvaten.
  • Eenvoudig en nauwkeurig
  • Kostenefficiënt
  • De meetflessen en adapters kunnen bij 121 °C worden geautoclaveerd
  • Het bedieningsapparaat heeft een bereik van 400 - 1000 mm
  • De kop knippert gedurende 5 seconden wanneer hij een signaal opvangt van het bedieningsapparaat
Metingen van de bodemrespiratie kunnen in 2 verschillende types vaten worden uitgevoerd. Voor actief respirerende bodems met een sterke CO₂-ontwikkeling wordt het MG1.0 meetvat aangeraden, dat een grote opening heeft (ca. 100 mm Ø), zodat het gemakkelijk kan worden gebruikt in combinatie met CO₂-absorptievaten met een groot volume voor de daaropvolgende kwantitatieve bepaling van CO₂.