Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "industriele-balansen"
https://nl-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/52/18374052.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Een robuuste, betrouwbare serie van balansen voor een breed gama van laboratoriumtoepassingen maar ook voor algemeen industrieel gebruik.
Leverancier:  SARTORIUS BALANCES
Omschrijving:   Het Cubis® gamma staat voor een modulair concept van Sartorius dat de klant de keuze biedt tussen de componenten die geschikt zijn voor het toepassing...
Leverancier:  SARTORIUS BALANCES
Omschrijving:   Makkelijke bediening met monolitische weegtechnologie voor gebruikers die zeer precieze wegingen willen uitvoeren.
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Waterdichte compacte weegschalen ontworpen voor de levensmiddelenindustrie. Functies omvatten toetsenblok met vier mechanische schakelaars, stelvoetje...
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   De industriële balansen van het type Defender 3000 zijn speciaal ontworpen voor universele weegtoepassingen en zijn voorzien van een roestvrijstalen p...
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Balans, Industrieel, CKW Series, CKW15L55, Afleesbaarheid: 2 g, Weegbereik: 15 kg, Plateau (mm): 305×305, Kalibratie: Instelling met extern gewicht
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Eenvoudige tafelweegschaal met grote schaal en twee eenheden, pond of kilogram.
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   De industriële balansen Defender 5000 zijn speciaal ontworpen voor algemeen wegen of voor specifieke toepassingen zoals controleweging, telling, %-weg...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 43
  1  2  3  4  5  6  Volgende