Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "mechanische-balansen"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (611-5357)
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   De Triple Beam Pro biedt het gemak van een balans met bovenlader terwijl je studenten door middel van praktische activiteiten inzicht kunnen krijgen o...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Afneembaar roestvrijstalen plateau, aluminium drukgegoten voet en balk. Deze balansen hebben een hoge nauwkeurigheid en zijn uitstekende waar voor uw ...
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Catalogus nummer: (611-5365)
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Simpel tweeschalig ontwerp met nauwkeurig vervaardigde meetlat voor jarenlang onderhoudsvrij gebruik in de klas.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (611-5027)
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Balans, Mechanical, Beam, 1119D, Afleesbaarheid: 1 g, Weegbereik: 20 kg, Pangrootte: Ø 279 mm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Balans, Mechanical, 225G tarra, 1560-SD, Afleesbaarheid: 0,1 g, Weegbereik: 2000 g, Pangrootte: Ø 152 mm
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Balans, Mechanical, TJ611, Afleesbaarheid: 0,1 g, Weegbereik: 610 g, Pangrootte: 150 mm
Catalogus nummer: (611-5196)
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   De Field Test weegschaal biedt accurate wegingen van allerlei zware materialen, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden. De Field Test weegscha...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 9
  1  2  Volgende