Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (12)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Vochtigheidsbalansen"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/60/18374060.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Robuuste, compacte instrumenten voor bepaling van vochtgehalte van grondstoffen en eindproducten in de voedingsmiddelen-, cosmetica-, zuivel-, farmace...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Vochtigheidsbalansen met een groot 5'' aanraakscherm dat gebruiksvriendelijk toegang geeft tot geavanceerde toepassingen en interne databases.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Glasvezel discs voor eenmalig gebruik worden samen met de monsterschaal (611-2788) gebruikt bij het analyseren van vloeistoffen en halfvaste monsters. Ze zorgen voor accurate resultaten bij het testen van monsters die grote hoeveelheden vloeistof bevatten, zorgen voor een betere warmteverdeling doorheen het monster en voorkomen spatten van vloeistof tijdens het droogproces van het monster
Catalogus nummer: (611-1480)
Leverancier:  SARTORIUS BALANCES
Omschrijving:   The range of performance features of this moisture analyser is ideal for daily routine use for in-process control.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  SARTORIUS BALANCES
Omschrijving:   De eenvoudig te gebruiken, efficiënte, compacte vochtigheidsbalansen zijn in 2014 op de markt gebracht en leveren snel reproduceerbare resultaten en h...
Leverancier:  SARTORIUS BALANCES
Omschrijving:   Wegwerpaluminiumschuitjes
Leverancier:  SARTORIUS BALANCES
Omschrijving:   De MA100 is een nauwkeurig en flexibel, configureerbaar model met een gebruiksvriendelijk toetsenbord en softwaremeldingen voor eenvoudige toegang tot...
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Deze basismodellen bieden nauwkeurige en reproduceerbare resultaten bij een afleesbaarheid van 0,1% of 0,05% en zijn ideaal voor voedsel, katoen, afva...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 16
  1  2  Volgende