Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "draagbare-balansen"
https://nl-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Een uniek product dat de eenvoud van een spatel combineert met een balans, om monsters sneller en nauwkeuriger te meten. Vooral nuttig bij voedselgere...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (611-3131)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Een volledig draagbaar systeem voor dichtheidsmetingen, bestaat uit een draagbare balans en een dichtheidskit voor vaste stoffen en vloeistoffen met h...
UOM:  1 * 1 EA
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Een eenvoudige draagbare balans met innovatief ontwerp van het windscherm.
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Een economische balans met een robuuste kunststof constructie en een LCD-display. Geschikt voor batterijvoeding (of voeding via de optionele AC-oplade...
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   De unieke YA-serie schaal is geïntegreerd in het draagkoffertje om de ultieme combinatie van draagbaarheid en bescherming te bieden. Doe gewoon de kle...
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   De Scout® SKX-serie werd ontworpen voor educatieve toepassingen. De bescherming tegen overbelasting en het grote LCD-scherm met achtergrondverlichting...
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   De balans van de CL-serie is licht in gewicht en draagbaar en uitermate geschikt voor verschillende toepassingen, zoals kwaliteitscontrole, formulerin...
Leverancier:  OHAUS
Omschrijving:   Balans, Portable, Compact™, CS5000E, Afleesbaarheid: 1 g, Weegbereik: 5000 g, Pangrootte: 145×133 mm
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 15
  1  2  Volgende