U heeft gezocht op: Blokverwarmers
74  results were found
SearchResultCount:"74"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Betrouwbaarheid, snelheid, nauwkeurigheid en toekomstige compatibiliteit met de uitgebruide reeks Spectroquant® kits zijn de onmiskenbare eigenschappe...
MSDS Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vervaardigd uit een blok massief geanodiseerd aluminium.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De Thermal Shake Touch is ontworpen voor toepassingen die consistente, nauwkeurige resultaten vereisen. Met verwarmings- en schudmogelijkheden maakt d...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De Cooling Thermal Shake Touch, ontworpen voor toepassingen waarbij consistente en nauwkeurige resultaten vereist zijn. Het apparaat met laag profiel ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Verwisselbaar buisblok, Afmeting opening: Ø 30,0 mm, Voor: 4×50 ml conische buisjes, Boringen: 4, Diepte: 98,8 mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De multifunctionele analoge blokverwarmers van VWR® met een hoog wattage en constante temperatuur zijn zuinig, veelzijdig en compact.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Aluminium blok, Voor: Buizen van 15 mm, Boringen: 24
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Enkele blok, Afmeting opening: Ø 19,7 mm, Voor: 19 mm-buizen, Boringen: 12, Diepte: 45,0 mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heaters are economical, versatile and compact. These digital models provide repr...
Afvalvermindering
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze miniblokverwarmers zijn ideaal voor toepassingen die nauwkeurige, herhaalbare resultaten vereisen. Deze persoonlijke eenheden nemen minimale bank...
Afvalvermindering
Catalogus nummer: (460-0249)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De combinatie van verwarmen/koelen en schudden maakt de Thermal Shake lite microbuisjes schudincubator ideaal voor vele Life Science pelijke on...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Enkele blok, Afmeting opening: - mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Blokverwarmer, blok, VWR®, Mini blok zonder thermometerwell, Afmeting opening: Ø 7,9 mm, Voor: Buisjes van 0,5 ml, Boringen: 24, Diepte: 21 mm
Catalogus nummer: (460-0353)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Multifunctionele VWR® digitale blokverwarmer met hoog wattage en constante temperatuur, die zuinig, veelzijdig en compact is. Dit digitale model, met ...
UOM: 1 * 1 ST
Afvalvermindering
Catalogus nummer: (460-3261)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze multifunctionele eenheden zijn ideaal voor incubatie en activering van kweken, enzymreacties, stikstofbepalingen van bloedureum, immunoassays en ...
UOM: 1 * 1 ST
Afvalvermindering
Catalogus nummer: (460-0324)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: De TS-DW is ontworpen voor schudden en verwarmen van deepwellplaten. Door middel van een multisysteemprincipe in het ontwerp van de thermoschudder kan...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 74
no targeter for Bottom